Läs mer
asecos™ Förvaringsburk i rostfritt stål med doseringskran
Produktkod. p-200003700 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Produktkod. 17876516
Brand: asecos™ 40084
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Säkerhetsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med findoseringskran av rostfritt stål (1.4301), inkl. ventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Pouring Can
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Safe storage and dosing
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 5,20 tum.
Bredd (metrisk) 132.00 mm
Höjd (engelska) 8,46 tum.
Höjd (metrisk) 215.00 mm
Vikt (engelska) 1.59 lb.
Vikt (metrisk) 0.72 kg