Läs mer
Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag B3
Produktkod. p-8010208
Storlek:
# 3
# 4
Typ av handtag:
Barron Handle
Långt handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12921655
Brand: Swann-Morton™ 0923
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt utformat skalpellhandtag i rostfritt stål. Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag är ett av ett sortiment av fint utformade skalpellhandtag designade för precisionshantering.
  • Ergonomisk design
  • Exakt, fint utformat
  • Lämplig för en mängd olika procedurer och blad
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Skalpellhandtag
Typ av handtag Barron Handle
Storlek # 3
För användning med (utrustning) Blad # 6, # 9, # 10, # 10A, # 11, # 11P, # 11E, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15D, # 15T, # 16, # 30 och # SG 40.