Läs mer
VACUUBRAND™ T-stycken i rostfritt stål med små KF-flänsar
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 10/10/10 mm |
| För användning med | Magnetmanövrerade ventiler VV och VV C |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 30 x 60 mm |
| Typ | T-stycke |