Läs mer
Fisherbrand™ Tank i rostfritt stål, 26L
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
26 l
Beskrivning
För användning med Fisherbrand™ Digital värmecirkulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 26 l |
| Mått (D x B x H) | 420 x 690 x 420 mm |