Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsställ i rostfritt stål
Produktkod. 15385842
För användning med (utrustning):
1,5 mm dia. Rör
10 mm dia. Rör
13 mm dia. Rör
16 mm dia. Rör
19 mm dia. Rör
25 mm dia. Rör
30 mm dia. Rör
Rör med 0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15385842
Brand: Grant Instruments™ SRSE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Passar en mängd olika provrörsstorlekar från 10 till 30 mm diameter
  • For use with LSB Aqua Pro
  • Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 119 mL
För användning med (utrustning) Rör med 0,5 mm diameter
Material Stainless Steel