Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsställ i rostfritt stål
Produktkod. 15395842
För användning med (utrustning):
1,5 mm dia. Rör
10 mm dia. Rör
13 mm dia. Rör
16 mm dia. Rör
19 mm dia. Rör
25 mm dia. Rör
30 mm dia. Rör
Rör med 0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15395842
Brand: Grant Instruments™ SRLE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar en mängd olika provrörsstorlekar från 10 till 30 mm diameter
  • För användning med LSB Aqua Pro
  • Finns i 8 storlekar för upp till 48 SR provrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 48 mL
För användning med (utrustning) 1,5 mm dia. Rör
Material Rostfritt stål