Läs mer
Sampling Systems™ Provrörsställ i rostfritt stål
Produktkod. p-200009503 Handla allt Sampling Systems Produkter
Positioner:
12 positioner
48 Positioner
Array:
2 x 6
4 x 12
Produktkod. 17912022
Brand: Sampling Systems™ A64548
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa provrörsställ i rostfritt stål finns i två standardstorlekar och är gjorda av rostfritt stål, vilket gör dem idealiska för GMP applikationer.
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
  • Idealisk för användning i laboratorier och produktion
  • Spegelpolerad finish
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 2 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Provrör
Material Rostfritt stål
Positioner 12 positioner
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja, när det är tomt