Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål
Produktkod. p-8006748
Form:
Rektangulär
Rund
Z-formad
Höjd (metrisk):
85 mm
90 mm
165 mm
Produktkod. 10604612
Brand: Bochem™ 8290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera dina provrör säkert med Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål.
  • Rektangulär
  • Höjd: 90mm
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Håller Rör (13 mm)
Material Rostfritt stål (18/10)
Positioner 50
Form Z-formad
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B) 50 x 165mm
Längd (metrisk) 50 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm