Läs mer
asecos™ Transportkanister i rostfritt stål
Produktkod. 17806556 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Produktkod. 17806556
Brand: asecos™ 40087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den rostfria transportbehållaren är idealisk för säker transport av flytande ämnen i förpackningsgrupperna I, II och III.
  • inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med aluminiumskruvlock, ventilationsventil, NBR-tätningar och flexibelt utloppsrör i plast (Ø ca 20 mm)
  • UN-godkännande för förpackningsgrupperna I, II och III
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Grå
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 9,61 tum.
Bredd (metrisk) 244.00 mm
Höjd (engelska) 4,49 tum.
Höjd (metrisk) 114.00 mm
Vikt (engelska) 4.41 lb.
Vikt (metrisk) 2 kg