Läs mer
Schuett Biotec™ Vändbar i rostfritt stål
Diameter (metrisk):
160 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
70 mm
Typ:
Vändbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Vändbar |
| För användning med (utrustning) | Petriskålar Petriturn-Mplus |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |