Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål
Produktkod. 11725449 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
11,43 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725449
Brand: Cole-Parmer™ 0728702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
  • Fint utformad pincett i rostfritt stål
  • Har handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
  • Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
  • Antimagnetisk, antisyra- och syrabeständig
Specifikationer
Tipsstil Spate Tips
Längd (engelska) 4,75 tum.
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 11,43 cm
Produkttyp Pincett
Typ Rak pincett
Sterilitet Sterila