Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
10,8 cm
10.8 cm
12,7 cm
14.0 cm
Tipsstil:
Böjd
Lång Fin
Rak
Ultrafin skarp
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
- Handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
- Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
- Antimagnetisk och syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Ultrafin skarp |
| Antal per förpackning | Vardera |
| Längd (engelska) | 4,25 tum |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 10,8 cm |
| Produkttyp | Pincett |
| Typ | Pincett |
| Kvantitet | Ea. |
| Stil | Rak |