Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tipsstil:
Böjd
Lång Fin
Rak
Ultrafin skarp
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
- Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic and acid resistant
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Böjd |
| Antal per förpackning | Each |
| Längd (engelska) | 4.25 in. |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 10,8 cm |
| Produkttyp | Tweezers |
| Typ | Tweezer |
| Kvantitet | Ea. |
| Stil | Straight |