Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål med platt spets
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
12,0 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
- Fint utformad pincett i rostfritt stål
- Har handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
- Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
- Antimagnetisk, antisyra- och syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Avsmalnande, platt |
| Längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 12,0 cm |
| Produkttyp | Pincett |
| Typ | Rak pincett |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | Ea. |