Läs mer
Thermo Scientific™ Fackföreningar, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med kopplingar, T-stycken och korsar i rostfritt stål.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Kåpor, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål. Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål.
- Format med absolut noll eller låg dödvolym
- Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tee |
| Svep volym | 0,57μ L |
| Inkluderar | Tee |
| Beskrivning | 0,020 tum genomgående hål |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. OD-slang |
| Längd (metrisk) | 22.61 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.