Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål Utility Dipper
Produktkod. 15809371 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
460 mm
540 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809371
Brand: Sampling Systems™ 5170A50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper är en provtagare i helt rostfritt stål lämplig för provtagning av vätskor och suspensioner.
  • Enpunktsprovtagare
  • 304 rostfritt stål
  • Sätt in provtagaren i produkten för vätskan kommer att rinna in i provtagaren
  • Lyft den mittersta styrstaven för att tömma provet
Specifikationer
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) Vätskor med låg viskositet
Diameter (metrisk) 32 mm
Längd (metrisk) 460 mm