Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål Utility Dipper
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Längd (metrisk):
460 mm
540 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enpunktsprovtagare
- 304 rostfritt stål
- Sätt in provtagaren i produkten för vätskan kommer att rinna in i provtagaren
- Lyft den mittersta styrstaven för att tömma provet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Vätskor med låg viskositet |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 540 mm |