Läs mer
Nickel Electro™ Rostfritt stål Quaverette Vibrerande spatel med V-formad ände
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För att göra exakta tillägg av ädelmaterial genom att snurra det tandade tumhjulet.
- Vibrerar spateln, vilket ger dig kontroll över hur mycket eller lite som doseras.
- Gör det möjligt att räkna bort små pulverkorn.
- Det smala v-formade bladet och längden manövrerar lätt in i behållare med smal hals.
- Spateln är tillverkad av rostfritt stål, v-formad ände, med plasthandtag format för att passa handen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Quverette vibrerande spatel |
| Produkttyp | Vibrerande spatel |
| För användning med (applikation) | För att göra exakta tillägg |
| Bredd (metrisk) | 6 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 210 x 2 mm |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido