Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig
Mått (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Fyrkantig
- Platt botten för stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådkorg |
| Array | 200 mm |
| Mått (L x B) | 200 L x 200 Wmm |
| Mått (L x B x H) | 200 x 200 x 150 mm |