Läs mer
Micronova™ Trådborste i rostfritt stål
Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
40.6 cm
50.8 cm
53.3 cm
71.1 cm
Diameter (metrisk) borst:
0.64 cm
1.2 cm
1.9 cm
1.9 to 3.8 cm
2.5 cm
5.1 cm
5.72 cm
6.35 mm to 19.05 mm
Produkttyp:
Brush
Cleaning Brush
Fan Tip Brush
J-formad borste
S-formad borste
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
- Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
- Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
- Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
- Tapered versions add cleaning versatility
- Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fan Tip Brush |
| Borstmaterial | Nylon |
| Borsttyp | Medium Stiffness |
| Färgkodad | No |
| Handtagsmaterial | Stainless Steel Wire |
| Typ av handtag | Wire-wound with Loop |
| Tips Typ | Fan Tip |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Utseende | Nylon bristle, Fan Tip Braided wire Brush Head, Stainless Steel wire handle |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur