Läs mer
Micronova™ Trådborste i rostfritt stål
Produktkod. 15793004 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
40,6 cm
50,8 cm
53,3 cm
71,1 cm
Diameter (metrisk) borst:
0,64 cm
1,2 cm
1,9 cm
1,9 till 3,8 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
6,35 mm till 19,05 mm
Produkttyp:
Borste
Fläktspetsborste
J-formad borste
Rengöringsborste
S-formad borste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15793004
Brand: Micronova™ BRWM16BR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara stålborstar i rostfritt stål med nylonborst finns i en mängd olika storlekar för rengöring av delar, slangar och svåråtkomliga områden.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifikationer
Produkttyp Borste
Borstmaterial Nylon
Borsttyp Medium Stiffness
Färgkodad Yes
Handtagsmaterial Stainless Steel Wire with Plastic Grip
Typ av handtag Wire-wound with Loop
Tips Typ Fan Tip
Sterilitet Non-sterile
Utseende White/Brown Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core and plastic grip.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Skötselråd Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Färg White, Brown
Innehåll och lagring Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (engelska) Borst 1 in.
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Diameter (metrisk) borst 2,5 cm
Mått (L x B x H) 36 x 1 x 1 in. ( 91.44 x 2.5 x 2.5 cm)
Disponibel Reusable
Filtrerade Non-filtered
Brännbar No
För användning med (applikation) Brush to Clean Tubing, Small Parts, and hard to reach areas.
För användning med (utrustning) BRSC6-156, BRSC6-1530: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Inkluderar Handle/Included, Part of Brush
Längd (engelska) 36 in.
Längd (engelska) Borste 6 in.
Längd (engelska) Handtag 30 in.
Längd (metrisk) 40,6 cm
Längd (metrisk) borste 15.24 cm
Längd (metriskt) handtag 76.2 cm
Material Nylon, Stainless Steel, Plastic
Förpackning Each brush is individually packaged
Kvantitet 12/Pk.
Motståndskraftig mot Standard disinfectants and cleaning solutions
Storlek 16 x 48 in.
Bredd (engelska) Borst 1 in.
Bredd (metrisk) borst 2.5 cm