Läs mer
Buerkle™ Maskgängade slangklämmor
Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
10 till 16 mm dia.
12 till 20 mm dia.
16 till 27 mm dia.
20 till 32 mm dia.
25 till 40 mm
8 till 12 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med skruvgänga
- Skruven är förzinkad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 till 20 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med | Slangar |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Slangstorlek | 12 till 20 mm dia. |
| Produkttyp | Snäckgängad slangklämma |