Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri förvaringstrumma
Produktkod. p-7138921 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
100 l
150 l
200 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849581
Brand: Sampling Systems™ A12610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Robust, hygienisk design gör dem lämpliga för de mest krävande applikationer. Provtagning Systems™ Rostfri förvaringstrumma har en finish av mycket hög kvalitet och levereras med rejäla sidohandtag, lock, packning och klämband.
  • Öppen toppfas för farmaceutisk och kemisk kvalitet med lock
  • Storlekar från 5L till 200L (större storlekar tillgängliga på begäran)
  • Högkvalitativ, kraftig konstruktion
  • Produktkontaktdelar tillverkade av 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Lock fäst med klämband (304 rostfritt stål)
  • Lockpackning - FDA acceptabelt silikongummi
  • Hygienisk toppfälg
  • Levereras med sidohandtag
  • Helsvetsad GMP korrekt konstruktion
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsbehållare
Kapacitet (metrisk) 10 l
Material Rostfritt stål
Inkluderar Lock, klämma och silkontätning
Höjd (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) Inre 223 mm