Läs mer
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco™ Injektorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 5uL |
| Produkttyp | HPLC Autosampler Syringe |
| Disponibel | Reusable |
| Volym (metrisk) | 5 μl |
| För användning med (utrustning) | Injector |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.