Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsadaptersats
Produktkod. p-8245127 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Slangstil:
6,35 mm (1/4 tum) x 1,6 mm (1/16 tum) vägg till 12,7 mm (1/2 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2 m (20 tum)
9,52 mm (3/8 tum) x 3,2 mm (1/8 tum) vägg till 12,7 mm (1/2 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2m (20 tum)
Produktkod. 17820627
Brand: Thermo Scientific™ SH31091.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 3/8 in. to 1/2 in. ID x 1/8 in. wall
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 9,52 mm (3/8 tum) x 3,2 mm (1/8 tum) vägg till 12,7 mm (1/2 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2m (20 tum)
Slangstorlek 2 m (20 in) Length