Läs mer
Thermo Scientific™ Standard förlängningssats för vätskeöverföringsenhet
Produktkod. 17860677 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Slangstil:
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1m (3,25 fot))
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
Slangstorlek:
1 m (3.25 ft)
2.5 m (8.2 ft)
5 m (16.4 ft)
Mått:
1/2 in. ID x 1/8 in. wall
1/4 in. ID x 1/16 in. wall
1/4 in. ID x 3/32 in. wall
1/8 in. ID x 1/16 in. wall
3/8 in. ID x 1/8 in. wall
Produktkod. 17860677
Brand: Thermo Scientific™ SH31082.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 3/8 in. ID x 1/8 in. wall
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
Slangstorlek 5 m (16.4 ft)