Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenhet Y Set
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
- One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
- Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
- Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
- Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 1/4 in. ID x 3/32 in. wall |
| Innehåll och lagring | Approved for storage at ambient conditions (15°C to 30°C). |
| Slangstil | 3 x 6.35mm (1/4 in) ID C-Flex 374 |
| Slangstorlek | 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.) |