Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenhet Y Set
Produktkod. 17850627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Slangstil:
3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)
3 x 3,2 mm (1/8 tum) ID x 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)
3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID x 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)
3 x 6,35 mm (1/4 tum) innerdiameter C-Flex 374
3 x 9,52 mm (3/8 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)
Mått:
1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
Produktkod. 17850627
Brand: Thermo Scientific™ SH31093.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID x 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)
Slangstorlek 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.)