Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenhet Y Set
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg |
| Innehåll och lagring | Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C). |
| Slangstil | 3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum) |
| Slangstorlek | 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.) |