Läs mer
BRAND™ Standard jordfogtratt
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
50 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 40 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Skaft för NS 14/23 |
| Kvantitet | 10 |
| Produkttyp | Standard jordfogtratt |