Läs mer
Ratiolab™ Standard engångspåsar av polypropenavfall
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
38 l
60 l
110 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 350
Paket med 500
Beskrivning
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Påsen får inte vara helt stängd för autoklavering
- Praktiskt bänkstativ, plastbelagt, med 3 gummifötter tillgängliga för påsstorlek 200 x 300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 l |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |
| Mått (L x B) | 200W x 300mmH |
| Produkttyp | Avfallspåse |