Läs mer
Buffertlösning, pH 12,454, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11882643 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11882643
Brand: Reagecon 112454
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt DIN 19266. Buffertlösning, pH 12,454, Reagecon™ testas vid 25 °C med standardprecision NIST värde genom en ISO 17025 ackrediterad metod. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Tillverkad enligt DIN 19266
  • Levereras med ett detaljerat analyscertifikat, som beskriver spårbarhet till NIST
  • Kalibrerad till en standardprecision NIST värde
  • Certifiering till ISO 9001:2008 och ackrediterad till ISO 17025
  • Temperaturberoendedata skrivs ut på etiketten, liksom partinummer och utgångsdatum
  • Förlängd hållbarhet med ökad stabilitet som —kan användas till utgångsdatum, även efter öppnande
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Analyscertifikat Yes
pH 12.454
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Odör Characteristic
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water