Läs mer
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysskiva
Diameter (metrisk):
33 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
För användning med Spectrum Equilibrium Dialyzer och Spectra/Por™ MacroDialyzer-system.
- Regenererad cellulosa (RC ) förskurna membranskivor
- Levereras torr med en glycerol som fuktbevarande medel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Standard RC Dialysskiva |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| För användning med (applikation) | För standardbetyg RC dialysslang |