Läs mer
Spectrum™ Standard RC Dialysslang
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Multifunktionsdialysslangar är idealiska för allmän dialys för en mängd olika applikationer och volymer
- Membrankvalitet
- Membrantyp: RC
- Molekylviktsgräns: 12 till 14K
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysmembran |
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (engelska) | 0,6 tum |
| Längd (engelska) | 98.4 ft. |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Vissa slangrullar innehåller inte glycerin och behöver inte blötläggas före användning |