Läs mer
Spectrum™ Standard RC Dialysslang
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Multifunktionsdialysslangar är idealiska för allmän dialys för en mängd olika applikationer och volymer
- Membrankvalitet
- Membrantyp: RC
- Molekylviktsgräns: 12 till 14K
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por 4 Dialysslangar |
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 20.4 mm |
| Diameter (engelska) | 0,8 tum. |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Formulering | Innehåller glycerin som fuktbevarande medel |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2°F till 249,8°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 121 °C |
| Visa mer |