Läs mer
Spectrum™ Standard RC Dialysslang
Produktkod. 11591060
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11591060
Brand: Spectrum™ 132706
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Multifunktionsdialysslangar är idealiska för allmän dialys för en mängd olika applikationer och volymer
  • Membrankvalitet
  • Membrantyp: RC
  • Molekylviktsgräns: 12 till 14K
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 4 Dialysslangar
MWCO 12 till 14 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 29 mm
Diameter (engelska) 1,14 tum
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30 m
Formulering Innehåller glycerin som fuktbevarande medel
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet 100 pack
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning