Läs mer
Spectrum™ Standard RC Dialysslang
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Multifunktionsdialysslangar är idealiska för allmän dialys för en mängd olika applikationer och volymer
- Membrankvalitet
- Membrantyp: RC
- Molekylviktsgräns: 12 till 14K
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Dialysmembran |
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |
| Diameter (engelska) | 1,88 tum |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Kapacitet (metrisk) | 18 mL |
| Kvantitet | 50 st |
| För användning med (applikation) | Vissa slangrullar innehåller inte glycerin och behöver inte blötläggas före användning |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido