Läs mer
Brady™ Standard säkerhetshänglås med stålbygel
Produktkod. 15653557
Färg:
Brun
Lila
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15653557
Brand: Brady™ 813637
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Brady™ Standardsäkerhetshänglås med stålbygel är de ultimata låsen för alla säkerhets- och säkerhetsbehov, och är precisionsbearbetade för bättre manipulationsmotstånd.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Sexstift precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipuleringsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet
  • Specialdesign förbjuder nyckeln från att släppas tills hänglåsbygeln stängs
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Icke-ledande, gnistfri kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • En nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning - nyckeln släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetshänglås
Alternativt artikelnummer SFTY HÄNGLÅS STÅL 38MM SHA LILA 6/PAC
Färg Lila
Material Förstärkt Nylon
Beskrivning Säkerhetshänglås - Standard
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Höjd (metrisk) 86.5 mm
Höjd (metrisk) bygel 38 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 6
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 38.5 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm