Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ Standardlösningar
Produktkod. p-7161464 Handla allt Implen Produkter
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60 och NP80
Förpackning:
10 x 0.5 mL
2 x 0.5 mL
5 x 1 ml (per lösning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15713217
Brand: Implen™ N568S2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att kontrollera den fotometriska noggrannheten för NanoPhotometer™ NP120, NP80, N60 och N50 (NanoVolume)
  • Standardlösningar för kontroll av fotometrisk noggrannhet
  • Verifierar instrumentets absorbansnoggrannhet
  • För användning med NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-nr: 877-24-7
Specifikationer
Typ Giftfri kaliumväteftalatlösning (PHP)
För användning med (utrustning) NanoPhotometer N60 och NP80
Förpackning 2 x 0.5 mL
Kvantitet 2 flaskor
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur
Våglängd 280 nm
Endast för forskning