Läs mer
Ratiolab™ Standardavfallspåsar
Mått (L x B x H):
600 x 800 x 0,05 mm
600 x 800 x 0,1 mm
Kvantitet:
100/förpackning
125/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av mycket stark polypropenfilm
- Med bred söm i botten
- Autoklaverbar vid 134 °C, (påsen får inte vara helt stängd)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringsapplikationer |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 125/förpackning |
| Mått (L x B x H) | 600 x 800 x 0,1 mm |
| Produkttyp | Avfallspåse |