Läs mer
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest
Produktkod. p-6758539
Kvantitet:
100 tester/sats
500 tester/kit
Förpackningsstorlek:
100 tester
500 tester
Produktkod. 11483949
Brand: Thermo Scientific™ DR0850M
Identifiera och differentiera Staphylococcus aureus snabbt genom att detektera klumpningsfaktor, protein A och vissa kapselpolysackarider.
Snabbt identifiera och differentiera Staphylococcus aureus med Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest. Staphytect Plus upptäcker klumpningsfaktor, protein A och vissa kapselpolysackarider som finns i meticillinresistenta Ss aureus (MRSA) för att skilja Ss aureus från de stafylokocker som inte har dessa egenskaper.
Staphytect Plus Latexagglutinationstestet använder blå latexpartiklar belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG för detektion av klumpningsfaktor, protein A och kapselpolysackarider av S. aureus .
  • Lättläst blå latex
  • Snabba resultat —inom 20 sekunder
  • Utmärkt —känslighet detekterar tre egenskaper hos S. aureus för bredare stamidentifiering
Traditionellt har differentiering mellan koagulaspositiva och koagulasnegativa stafylokocker utförts antingen med rörkoagulastestet som detekterar extracellulärt stafylokoagulas eller objektglaskoagulastestet som detekterar klumpningsfaktorn (bundet koagulas) som finns på bakteriecellytan. Det har rapporterats att ungefär 97 % av mänskliga stammar av Staphylococcus aureus har både bundet koagulas och extracellulärt stafylokoagulas. Protein A finns på cellytan hos cirka 95 % av mänskliga stammar av Staphylococcus aureus och har förmågan att binda Fc-delen av immunglobulin G (IgG) 1 .
Vissa meticillinresistenta stammar av S. aureus (MRSA) kan uttrycka odetekterbara nivåer av klumpningsfaktor och protein A 2,3,4 . Det har emellertid visats att dessa stammar alla har kapselpolysackarid 5 . Kapseln kan maskera både protein A och klumpningsfaktorn och därigenom förhindra agglutination.
Staphytect Plus använder blå latexpartiklar belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG, inklusive specifika polyklonala antikroppar framtagna mot kapselpolysackarider av S. aureus6,7 .
När reagenset blandas på ett kort med kolonier av S. aureus sker snabb agglutination genom reaktionen mellan (i) fibrinogen och klumpningsfaktor, (ii) Fc-delen av IgG och Protein A (iii) specifik IgG och kapselpolysackarid.
Agglutination kan också förekomma med andra arter som har klumpningsfaktor eller protein A, såsom Staphylococcus hyicus och Staphylococcus intermedius . Om klumpningsfaktor, protein A eller specifika kapselpolysackarider inte är närvarande, kommer agglutination inte att inträffa och resultatet kommer att betraktas som negativt. De vanligaste koagulas- och protein A-negativa isolaten av stafylokocker är Staphylococcus epidermidis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Staphytect Plus
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Testlatex, kontrolllatex, engångsreaktionskort
Material Latex
Kvantitet 100 tester/sats
Målorganismklass Staphylococcus aureus