Läs mer
Stärkelse, Löslig, Reagens ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10730112 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
Produktkod. 10730112
Brand: Thermo Scientific Acros 424495000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00082026
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
Färg Vitt
Namnnotering Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 256.0°C to 258.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (90°C).
Kvantitet 500 g
Kvalitet ACS-reagens
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0.4% max.
Känslighet Passes Test
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.