Läs mer
Starch, Soluble, Technical, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11413673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 11413673
Brand: Fisher Chemical S/7960/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Starch, Soluble, Technical, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-25-8
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Färg White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder Solid
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastic powder jar