Läs mer
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blockerande buffert
Produktkod. 13414299 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
1 l
3 x 1 l
Kemiskt namn eller material:
Blockerande buffert
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 13414299
Brand: Thermo Scientific™ 37578
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser.
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser. Det ger bred kompatibilitet med ett brett utbud av antikroppar, antikroppskombinationer och andra proteinsondering och analyssystem. StartingBlock Blocking Buffer finns i PBS och TBS , med och utan Tween 20.
Funktioner av StartingBlock Blockeringsbuffert inkluderar:
Strip och re-probe utan re-blocking —blots förblir blockerade även efter strippning med Restore Stripping Buffer (kat. nr. 21059)
Kompatibel med många detektionssystem —western blot, ELISA , och IHC med antikropp eller avidin/biotin-prober (blockerare är serum- och biotinfri)
Korta blockeringstider mindre —än 15 minuter för nitrocellulosa- eller PVDF-membran; nästan omedelbart för brunnar på polystyrenmikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Western Blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje StartingBlock
Kvantitet 100 ml
Formulering Proprietär proteinformulering i fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,5