Läs mer
Brady™ Maximal kedjesäkerhet
Produktkod. 11736925
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11736925
Brand: Brady™ 805845
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkrare än stålkablar.
  • Levereras med en tyghylsa som skyddar lack och krom från skador
Specifikationer
Produkttyp Kedja
Alternativt artikelnummer KEDJESÄKERHET 8 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 8 mm
Kvantitet 2 Pk.