Läs mer
asecos™ Stålavfallsbehållare
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Beskrivning
- stålplåt
- Avfallsbehållare idealisk för säker bortkastning av lösningsmedelsdränkta trasor.
- Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
- Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
- Finns i olika kapaciteter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Djup (engelska) | 15,04 tum. |
| Djup (metriskt) | 382.00 mm |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Färg | Rött |
| Höjd (metrisk) | 429.00 mm |
| Vikt (engelska) | 12.35 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5.6 kg |
| Bredd (metrisk) | 385.00 mm |
| Bredd (engelska) | 15,16 tum. |
| Visa mer |