Läs mer
asecos™ Förvaringsnivå för stålnät
Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Djup (metriskt):
400,00 mm
600,00 mm
Beskrivning
- Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
- Galvaniserat stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Typ | Lagringsnivå |
| Längd (engelska) | 39,37 tum. |
| Längd (metrisk) | 1000.00 mm |
| Bredd (engelska) | 39,37 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1000.00 mm |
| Höjd (engelska) | 0,79 tum. |
| Höjd (metrisk) | 20.00 mm |
| Djup (engelska) | 23,62 tum. |
| Djup (metriskt) | 600,00 mm |
| Visa mer |