Läs mer
asecos™ Förvaringsnivå för stålnät
Produktkod. 17846536 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Djup (metriskt):
400,00 mm
600,00 mm
Produktkod. 17846536
Brand: asecos™ 27879
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Steel Grid Storage Level ger en extra lagringsnivå.
  • Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
  • Galvaniserat stål
Specifikationer
Material Stål
Typ Lagringsnivå
Längd (engelska) 51,18 tum.
Längd (metrisk) 1300.00 mm
Bredd (engelska) 51,18 tum.
Bredd (metrisk) 1300.00 mm
Höjd (engelska) 0,79 tum.
Höjd (metrisk) 20.00 mm
Djup (engelska) 15,75 tum
Djup (metriskt) 400,00 mm
Vikt (engelska) 30.86 lb.
Vikt (metrisk) 14 kg