Läs mer
Bochem™ Stålstänger
Produktkod. p-8005466
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
Produktkod. 10089020
Brand: Bochem™ 5153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av förzinkat stål
  • För användning med stativbaser
  • M10 gänga
  • Förzinkat stål
Specifikationer
Material Stål
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Stång
För användning med (applikation) För stativbaser
För användning med (utrustning) Stativbottnar med M10-gänga
Kvantitet 1 st