Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare av stål
Produktkod. 17866326 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
470,00 mm
Produktkod. 17866326
Brand: asecos™ 36483
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Säkerhetsbehållaren i stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor, med findoseringskran gjord av rostfritt stål (1.4301)
  • Inkl. ventilation, NBR-tätningar, integrerad flamskydd och plastskyddsring
Specifikationer
Produkttyp Safety Can
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Färg Gult
För användning med (applikation) safe distribution and dosing of flammable liquids
Material Stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 6,69 tum.
Bredd (metrisk) 170.00 mm
Höjd (engelska) 18.50 tum.
Höjd (metrisk) 470,00 mm
Vikt (engelska) 8.82 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg